Få mere at vide
Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 592.21 |
| Procent renhed | >95% |