Få mere at vide
Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate + ~8% Ethyl 3-Methyl-3'-nitro-5-oxo-1,2,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate |
| CAS | 87625-92-1 |
| Molekylær formel | C15H15NO5 . C 16H17NO5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3 |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-cyclohex-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 592.59 |
| Formel vægt | 592.21 |