Få mere at vide
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| CAS | 59382-59-1 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid','2-methyl-3-nitro-','methyl ester, o-Toluic acid','3-nitro-','methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.0532 |