Få mere at vide
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30460652
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460652 4 x 25 mg
30052458 100 mg
30050810 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 195,0532 g/mol