Få mere at vide
Methyl 2-methyl-3-furoat, 97 %
Artikelnummer. 11474004
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474004 25 g 25g
11484004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11979.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6141-58-8
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00003249
InChI nøgle UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80237
IUPAC navn methyl-2-methylfuran-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methyl-3-furoate
Tæthed 1.114
Kogepunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.4745
Mængde 25 g
Beilstein 1342040
Synonym methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%