Få mere at vide
Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazol-5-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 10764502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764502 1 g Glasflaske 1g
10322070 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432400010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 136663-21-3 | C10H9NR.3 | 191,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136663-21-3
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD07774245
InChI nøgle UFLDNRAXHGPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylbenzo d oxazole-5-carboxylate, 5-benzoxazolecarboxylicacid, 2-methyl-, methyl ester, acmc-1c498, methyl2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate, methyl 2-methylbenzoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-2-methyl-1,3-benzoxazole, methyl 2-methyl-1?3-benzoxazole-5-carboxylate, 2-methylbenzoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylicacid,2-methyl-,methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 12157466
IUPAC navn methyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-5-carboxylat
SMIL CC1=NC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 67 °C til 68 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.