Få mere at vide
Methyl-2-methoxypropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393117 5 g 5g
11303127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17639-76-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Methyl 2-methoxypropionat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-methoxypropionat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17639-76-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00151664
InChI nøgle VABBJJOSOCPYIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methoxypropionate, propanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, acmc-20akie, d +-alpha-methoxy-propionic acid methyl ester, methyl2-methoxypropanoate, methyl 2-methoxy-propionate, 2-methoxypropanoic acid methyl ester, racemic 2-methoxy-propionic acid methyl ester
PubChem CID 86599
IUPAC navn methyl-2-methoxypropanoat
SMIL CC(C(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methoxypropionate
Kogepunkt 43°C to 44°C (15 mmHg)
Flammepunkt 36°C (96°F)
Brydningsindeks 1.397
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720819
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%