Få mere at vide
Methyl-2-methoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493278 100 g 100g
11483278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17703.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 606-45-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-45-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00008423
InChI nøgle PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-anisate, dimethyl salicylate, o-anisic acid, methyl ester, methyl o-methoxybenzoate, o-methoxy methyl benzoate, o-methoxybenzoic acid methyl ester, methylsalicylate methyl ether, 2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, 2-methoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 61151
IUPAC navn methyl-2-methoxybenzoat
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methoxybenzoate
Tæthed 1.16
Kogepunkt 246°C to 248°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.534
Mængde 100 g
Beilstein 2207356
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methoxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-methoxybenzoate