Få mere at vide
Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17938814
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17938814 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17938814 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1331.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
CAS 63484-12-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP), Tiapride Hydrochloride Impurity A, Tiapride Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3
SMIL COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
IUPAC navn methyl 2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 244.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 244.0405 g/mol