Få mere at vide
Methyl 2-Mercaptobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30484231
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30484231 1 g
1 options
Artikelnummer. 30484231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3207101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Molekylær formel C8 H8 O2 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1S
IUPAC navn Methyl 2-sulfanylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 168.21
Formel vægt 168.0245