Få mere at vide
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylat, 85%, stabiliseret med 0,1 vægt.% MEHQ
Artikelnummer. 11995081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11995081 1 g 1g
11985081 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11995081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15484-46-5 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15484-46-5 , 150-19-6
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD12545894
InChI nøgle RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxymethyl acrylate, methyl 2-hydroxymethyl prop-2-enoate, methyl2-hydroxymethyl acrylate, methyl-2-hydroxymethyl-acrylate, pubchem17373, methyl 2-hydroxymethylacrylate, methyl alpha-hydroxymethylacrylate, 2-hydroxymethylacrylate methyl ester, 2-methylolacrylic acid methyl ester, methyl alpha-hydroxymethyl acrylate
PubChem CID 11815329
IUPAC navn methyl-2-(hydroxymethyl)prop-2-enoat
SMIL COC(=O)C(=C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Navn note Stabiliseret
Farve Hvid
Tæthed 1.1290g/mL
Kogepunkt 71 °C til 72 °C (2,0 Torr)
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 84% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.129
Stabilisator 0,1 vægtprocent monomethyletherhydroquinon
Formel vægt 116.12
Procent renhed 85%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.