Få mere at vide
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylat, 85%, stabiliseret med 0,1 vægt% MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11985081 5 g 5g
11995081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11985081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435900050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15484-46-5 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15484-46-5 , 150-19-6
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD12545894
InChI nøgle RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxymethyl acrylate, methyl 2-hydroxymethyl prop-2-enoate, methyl2-hydroxymethyl acrylate, methyl-2-hydroxymethyl-acrylate, pubchem17373, methyl 2-hydroxymethylacrylate, methyl alpha-hydroxymethylacrylate, 2-hydroxymethylacrylate methyl ester, 2-methylolacrylic acid methyl ester, methyl alpha-hydroxymethyl acrylate
PubChem CID 11815329
IUPAC navn methyl-2-(hydroxymethyl)prop-2-enoat
SMIL COC(=O)C(=C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Navn note Stabilized
Farve Hvid
Tæthed 1.1290g/mL
Kogepunkt 71°C to 72°C (2.0 Torr)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 84% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.129
Stabilisator 0.1 wt% Monomethylether hydroquinone
Formel vægt 116.12
Procent renhed 85%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.