Få mere at vide
Methyl 2-Hydroxy-5-nitronicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Hydroxy-5-nitronicotinate |
| CAS | 856579-28-7 |
| Molekylær formel | C7H6N2O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-14-7(11)5-2-4(9(12)13)3-8-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,8,10) |
| SMIL | COC(=O)C1=CC(=CNC1=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 5-nitro-2-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.13 |
| Formel vægt | 198.0277 |