missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 40348-72-9 |
| Molekylær formel | C7H14O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(O)CC(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vægt | 146.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?