Få mere at vide
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat anvendes i enantioselektiv syntese af (+)-coriandron A og B, to bioaktive naturprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat anvendes i enantioselektiv syntese af (+)-coriandron A og B, to bioaktive naturprodukter.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 47 °C til 51 °C |
| Kogepunkt | 134 °C (7 mmHg) |
| Molekylær formel | C5H10ClNO3 |
| Beilstein | 2691644 |
| Synonym | 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone. Uopløselig i vand. |
| InChI nøgle | ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl |
| IUPAC navn | 5-amino-4-oxopentansyre;hydrochlorid |
| Vis mere |