Få mere at vide
Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| Formel vægt | 277.944 |