Få mere at vide
Methyl 2-Hydroxy-2-methylpropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Hydroxy-2-methylpropanoate |
| CAS | 2110-78-3 |
| Molekylær formel | C5H10O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Hyroxyisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methyllactate, Methyl alpha-Hydroxyisobutyrate, Methyl 2-Hydroxyisobutanoate, Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, NSC 7305, NSC 9381 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | methyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vægt | 118.063 |