missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-Hydroxy-2-methoxyacetate, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30476414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476414 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312740500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Hydroxy-2-methoxyacetate
CAS 19757-97-2
Molekylær formel C4H8O4
Mængde 500 mg
Synonym Methoxyglycolic Acid Methyl Ester, Glyoxylic Acid Methyl Ester Methyl Hemiacetal, 2-Hydroxy-2-methoxyacetic Acid Methyl Ester, GMHA, Glycolic Acid Methyl Ester Hemiacetal, Methyl 2-Hydroxy-2-methoxyacetate, Methyl Glyoxylate Methyl Hemiacetal, α-Hydroxy-α-Methoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h3,5H,1-2H3
SMIL COC(O)C(=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 120.1
Formel vægt 120.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.