Få mere at vide
Methyl 2-hexynoate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10688234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 10688234
Brand: Thermo Scientific Acros 382090250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 18937-79-6
MDL nummer MFCD00041642
InChI nøgle DHZPZBFOJDXEHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hexynoate, 2-hexynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid, methyl ester, hex-2-ynoic acid methyl ester, methyl hexynoate, acmc-20akik, 2-hexynoicacid,methyl ester, 2-hexynoicacid, methyl ester
PubChem CID 87860
IUPAC navn methyl hex-2-ynoate
SMIL CCCC#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hexynoate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9430g/mL
Kogepunkt 64.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H10O2
Lineær formel CH3(CH2)2C≡CCOOCH3
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.943
Molekylvægt (g/mol) 126.15
Formel vægt 126.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-hexynoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.