Få mere at vide
Methyl 2-furoat, 98+%
Artikelnummer. 11447876
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447876 25 g 25g
11457876 100 g 100g
11467876 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14009.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-13-2
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00003236
InChI nøgle HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
PubChem CID 11902
IUPAC navn methylfuran-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-furoate
Tæthed 1.179
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.487
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 111110
Merck Index 14,4307
Formel vægt 126.11
Procent renhed ≥98%