Få mere at vide
Methyl 2-fluorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988470
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30988470 10 g -
30981033 100 g -
30982757 500 g -
30980270 25 g -
30973986 5 g -
30987240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30988470 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13828310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluorobenzoate
CAS 394-35-4
Molekylær formel C8H7FO2
MDL nummer MFCD00017913
Mængde 10 g
SMIL C1=CC=CC(=C1F)C(OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 154.14
Procent renhed 98%