Få mere at vide
Methyl 2-fluoroacrylate, 95%, stab. with 1% BHT
Beskrivelse
Methyl-2-fluoracrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-fluoroacrylate |
| Lineær formel | CH2=C(F)CO2CH3 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 104.08 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Væske |