Få mere at vide
Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30472359
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472359 10 g
1 options
Artikelnummer. 30472359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29821510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside
CAS 60134-26-1
Molekylær formel C6 H12 O4
Mængde 10 g
Synonym Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
SMIL COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
IUPAC navn (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0736