Få mere at vide
Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30470077
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30470077 10 g
1 options
Artikelnummer. 30470077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29470510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate
CAS 10472-24-9
Molekylær formel C7H10O3
Mængde 10 g
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)cyclopentanone, 2-Carbomethoxycyclopentanone, 2-Cyclopentanonecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, Cyclopentenone-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyclopentanone-1-carboxylate, Methyl 2-Oxo-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 2-oxocyclopentacarboxylate, Methyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CCCC1=O
IUPAC navn Methyl 2-oxocyclopentan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Formel vægt 142.063