Få mere at vide
Methyl 2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 248.1412 |