missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Cyanomethylbenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-Cyanomethylbenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| CAS | 4-6-5597 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Cyanomethyl)-Benzoic acid methyl ester, Methyl 2-(cyanomethyl)benzoate, o-Toluic acid, alpha-cyano-, methyl ester (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-5-3-2-4-8(9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1CC#N |
| IUPAC navn | methyl 2-(cyanomethyl)benzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?