Learn More
Methyl 2-cyanobenzoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-cyanobenzoate |
| CAS | 6587-24-2 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | methyl 2-cyanobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |