missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Cyano-2-oximinoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Cyano-2-oximinoacetate |
| CAS | 61295-92-9 |
| Molekylær formel | C4H4N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyano-2-(hydroxyimino)-acetic Acid Methyl Ester, Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 158573 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-4(7)3(2-5)6-8/h8H,1H3/b6-3+ |
| SMIL | COC(=O)\C(=N\O)\C#N |
| IUPAC navn | methyl (2E)-2-cyano-2-hydroxyiminoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.09 |
| Formel vægt | 128.0222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?