Få mere at vide
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoat, 94%
Beskrivelse
Methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat kan bruges som mellemprodukter i lægemidler, saccharin, farvestoffer,& pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukter i lægemidler, saccharin, farvestoffer,& pigmenter.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate |
| Smeltepunkt | 59 °C til 64 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| IUPAC navn | methyl-2-(chlorsulfonyl)benzoat |
| Formel vægt | 234.66 |
| Procent renhed | 94% |