Få mere at vide
Methyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10542585
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542585 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10061094 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542585 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07903DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 287714-35-6
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.568
MDL nummer MFCD08690330
InChI nøgle VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 12627752
IUPAC navn methyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%