Få mere at vide
Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.314 g/mL |
| Kogepunkt | 150°C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.537 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 122129 |
| Synonym | methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z |
| Formel vægt | 171.58 |
| Vis mere |