Få mere at vide
Methyl-2-chlorpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428467
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428467 5000 g 5000g
11418467 250 g 250g
11408467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18541.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Methyl-2-chlorpropionat anvendes som initiator under syntesen af acrylamidhomopolymerer og acrylamid-N-isopropylacrylamidblokcopolymerer. Det bruges også til at fremstille 2-thiophen-2-yl-propionsyre-methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-chlorpropionat anvendes som initiator under syntesen af akrylamid-homopolymerer og akrylamid-N-isopropylacrylamid-blokcopolymerer. Det bruges også til at fremstille 2-thiophen-2-yl-propionsyre-methylester.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17639-93-9
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00000863
InChI nøgle JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
PubChem CID 28659
IUPAC navn methyl-2-chlorpropanoat
SMIL COC(=O)C(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloropropionate
Smeltepunkt <-10°C
Kogepunkt 132°C to 133°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Mængde 5000 g
FN nummer UN2933
Beilstein 1421535
Formel vægt 122.55
Procent renhed 97%