Få mere at vide
Methyl-2-chlorpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418467
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418467 250 g 250g
11408467 1000 g 1000g
11428467 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18541.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Methyl-2-chlorpropionat anvendes som initiator under syntesen af acrylamidhomopolymerer og acrylamid-N-isopropylacrylamidblokcopolymerer. Det bruges også til at fremstille 2-thiophen-2-yl-propionsyre-methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-chlorpropionat anvendes som initiator under syntesen af akrylamid-homopolymerer og akrylamid-N-isopropylacrylamid-blokcopolymerer. Det bruges også til at fremstille 2-thiophen-2-yl-propionsyre-methylester.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17639-93-9
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00000863
InChI nøgle JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
PubChem CID 28659
IUPAC navn methyl-2-chlorpropanoat
SMIL COC(=O)C(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloropropionate
Smeltepunkt <-10°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 132°C to 133°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Brydningsindeks 1.417
Mængde 250 g
FN nummer UN2933
Beilstein 1421535
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 122.55
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloropropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-chloropropionate