Få mere at vide
Methyl 2-chlorophenylacetate, 98%
Artikelnummer. 10512422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10512422 25 g Glasflaske 25g
10456052 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57486-68-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57486-68-7
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00137445
InChI nøgle KHBWTRFWQROKJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93683
IUPAC navn methyl-2-(2-chlorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chlorophenylacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.2100g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5240 to 1.526
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.21
Lineær formel ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, 448
Synonym methyl 2-chlorophenylacetate, methyl 2-2-chlorophenyl acetate, methyl 2-chlorophenyl acetate, 2-chlorophenyl acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorophenylacetic acid methylester, 2-chlorobenzeneacetic acid methyl ester, acmc-209lyj, methyl2-chlorophenylacetate
Formel vægt 184.62
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chlorophenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.