Få mere at vide
Methyl-2-(chlormethyl)-1,3-oxazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197262
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10197262 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10127372 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00116CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 208465-72-9
Molekylær formel C6H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 175.57
MDL nummer MFCD06660133
InChI nøgle CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
IUPAC navn methyl-2-(chlormethyl)-1,3-oxazol-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.57
Procent renhed 97%