Få mere at vide
Methyl 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)4-2-3-5(8(10,11)12)13-6(4)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 238.9961 |