Få mere at vide
Methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate |
| CAS | 80563-87-7 |
| Molekylær formel | C8H6ClNO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(Cl)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.59 |
| Formel vægt | 214.9985 |