Få mere at vide
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 15468465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468465 25 g 25g
15456247 1 g 1g
15458465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33438.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42521-10-8 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42521-10-8
Molekylær formel C8H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 201.606
MDL nummer MFCD00173929
InChI nøgle DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinicacidmethylester, 2-chloro-6-methoxy-4-methoxycarbonyl pyridine, methylchloromethoxyisonicotinate, methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-methoxypyridin-4-yl carboxylate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acidmethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 13339618
IUPAC navn methyl-2-chlor-6-methoxypyridin-4-carboxylat
SMIL COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 25 g
Formel vægt 201.61
Procent renhed 98%