Få mere at vide
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 15456247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456247 1 g 1g
15458465 5 g 5g
15468465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33438.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 42521-10-8 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42521-10-8
Molekylær formel C8H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 201.606
MDL nummer MFCD00173929
InChI nøgle DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinicacidmethylester, 2-chloro-6-methoxy-4-methoxycarbonyl pyridine, methylchloromethoxyisonicotinate, methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-methoxypyridin-4-yl carboxylate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acidmethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 13339618
IUPAC navn methyl-2-chlor-6-methoxypyridin-4-carboxylat
SMIL COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 1 g
Formel vægt 201.61
Procent renhed 98%