missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-Chloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-methyl-4-trifluoromethylpyrimidin-1-yl)benzoate, TRC

Artikelnummer. 30472751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472751 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34050850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-Chloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-methyl-4-trifluoromethylpyrimidin-1-yl)benzoate
CAS 130683-47-5
Molekylær formel C14H9ClF4N2O4
Mængde 50 mg
Synonym 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF4N2O4/c1-20-10(14(17,18)19)5-11(22)21(13(20)24)9-3-6(12(23)25-2)7(15)4-8(9)16/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl
IUPAC navn methyl 2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 380.68
Formel vægt 380.0187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.