missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Chloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-methyl-4-trifluoromethylpyrimidin-1-yl)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Chloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-methyl-4-trifluoromethylpyrimidin-1-yl)benzoate |
| CAS | 130683-47-5 |
| Molekylær formel | C14H9ClF4N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF4N2O4/c1-20-10(14(17,18)19)5-11(22)21(13(20)24)9-3-6(12(23)25-2)7(15)4-8(9)16/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.68 |
| Formel vægt | 380.0187 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?