Få mere at vide
Methyl 2-chloro-3-methylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-chloro-3-methylbenzoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 184.0291 |