Få mere at vide
Methyl 2-chloro-3-methoxypropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-chloro-3-methoxypropionate |
| CAS | 36997-03-2 |
| Molekylær formel | C5 H9 Cl O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | α-Chlor-β-methoxypropansaeure-methylester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COCC(Cl)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-3-methoxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.576 |
| Formel vægt | 152.024 |