missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 90055-47-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 Cl2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α,2-dichloro-, methyl ester, Methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Methyl chloro(2-chlorophenyl)acetate, Methyl α,2-dichlorobenzeneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C(Cl)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?