missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-Butynoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Butynoate |
| CAS | 23326-27-4 |
| Molekylær formel | C5H6O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 3-methylpropiolate, Methyl methylacetylenecarboxylate, Methyl methylpropiolate, Methyl tetrolateNSC 244950 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-4-5(6)7-2/h1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C#CC |
| IUPAC navn | Methyl but-2-ynoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.0368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?