Få mere at vide
Methyl 2-butynoat, 97%
Artikelnummer. 10582734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582734 25 g Glasflaske 25g
10246900 1 g Glasflaske 1g
10542241 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223490250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 23326-27-4 | C5H6O2 | 98,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23326-27-4
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
MDL nummer MFCD00009273
InChI nøgle UJQCANQILFWSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-butynoate, methyl tetrolate, 2-butynoic acid, methyl ester, 2-butynoic acid methyl ester, tetrolic acid methyl ester, but-2-ynoic acid methyl ester, methyl2-butynoate, methyl 2-butynoate ?, pubchem12783, acmc-1ceil
PubChem CID 141019
IUPAC navn methylbut-2-ynoat
SMIL CC#CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-butynoate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 76 °C til 77 °C (80,0 mmHg)
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C∽CCO2CH3
Brydningsindeks 1,4360 til 1,438
Mængde 25 g
Beilstein 02, III, 1449
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-butynoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.