Få mere at vide
Methyl-2-bromthiazol-4-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460279
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460279 5 g 5g
15470279 250 mg 250mg
15450279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63541.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 170235-26-4 | Molekylformel: C5H4BrNO2S | Molekylvægt: 222,056 g/mol
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170235-26-4
Molekylær formel C5H4BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 222.056
MDL nummer MFCD06659908
InChI nøgle YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763213
IUPAC navn methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 222.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof