Få mere at vide
Methyl 2-Bromopropionate, TRC
Artikelnummer. 30477735
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30477735 50 g
1 options
Artikelnummer. 30477735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29404550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropionicacid-methylesterr
CAS 5445-17-0
Molekylær formel C4 H7 Br O2
Mængde 50 g
Synonym Propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, Propionic acid, 2-bromo-, methyl ester (7CI,8CI), (±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, DL-α-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate, Methyl 2-bromopropanoate, Methyl 2-bromopropionate, Methyl DL-2-bromopropanoate, Methyl DL-α-bromopropionate, Methyl α-bromopropanoate, Methyl α-bromopropionate, NSC 21973
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)Br
IUPAC navn methyl 2-bromopropanoate
Molekylvægt (g/mol) 167
Formel vægt 165.9629