Få mere at vide
Methyl-2-bromopentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-2-bromopentanoate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-3-4-5(7)6(8)9-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 193.9942 |