missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl-2-bromopentanoate, TRC

Artikelnummer. 30468444
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468444 10 g
30472829 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26510010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19129-92-1
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.05
Synonym (±)-Methyl 2-Bromopentanoate, 2-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromopentanoate, Methyl alpha-Bromopentanoate, Methyl alpha-Bromovalerate
IUPAC navn methyl 2-bromopentanoate
SMIL CCCC(Br)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl-2-bromopentanoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-3-4-5(7)6(8)9-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 193.9942
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.